Principaux documents
870294P
Avanti
18:0 PE Square
powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-square (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H85NNaO11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
894.14
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg (870294P-10MG)
package of 1 × 25 mg (870294P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC1=C(OCC)C(C1=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H86NO11P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(49)56-39-41(40-58-60(53,54)57-38-37-48-44-45(51)46(52)47(44)55-6-3)59-43(50)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h41,48H,4-40H2,1-3H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t41-;/m1./s1
Clé InChI
SYSGFMDVOBVKNR-QUEDAWNRSA-M
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870294P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable