857144C
Avanti
18:1 BMP-d5 (2R, 2′R/S)
Synonyme(s) :
sn-(1-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-3-phospho-rac-3′-(1′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol(d5) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857144C-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[NH4+].[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(=O)OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable