860495P
Avanti
Monomethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860495P, powder
Synonyme(s) :
N-methyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860495P
Type de lipide
deuterated lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3