S7049
D-Sphingosine
synthetic
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
74.2-78.1 °C
Solubilité
chloroform: complete 20 mg/mL, clear, colorless
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Informations sur le gène
rat ... Prkca(24680)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable