860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860341P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
CITHEXJVPOWHKC-MYLWCSGWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available