856705P
Avanti
16:0 Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/0:0); 110698, Lysophosphatidylethanolamine 16:0
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (856705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856705P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable