840485P
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (840485P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840485P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
Clé InChI
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement