Principaux documents
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H41BBrF2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.36
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
microbiology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable