190000P
Avanti
Yeast Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Yeast Extract Total, Yeast Total Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg (190000P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (190000P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable