Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals
L × l × P
85 mm × 13 mm × 10 mm
Capacité
9 mL