Principaux documents
Z685429
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, with handle
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals
L × l × P
110 mm × 13 mm × 10 mm
Capacité
12 mL
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2