Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
Conditionnement
set of 1
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37846-0000
Description générale
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library