Z289744
Fine test sieves
Brass frame, pore size 250 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ATM 60BS8F
Taille des particules
60 mesh
Dimension de pores
250 μm
Description générale
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library