Z285382
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for Corning® flask
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 3000 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100B TM578
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-400 °C temp. range
Sortie
550 watts
Description générale
- Not CE compliant