Z267651
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
KBr
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
49 mm × 6 mm
Transmittance
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.53 (at 2 μm)
Catégories apparentées
Description générale
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.