Principaux documents
Z267627
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
KBr
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
25 mm × 2 mm
Transmittance
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.53 (at 2 μm)
Description générale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.