Z151688
Polished IR crystal window
NaCl
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
NaCl
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
13 mm × 2 mm
Catégories apparentées
Description générale
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.