Key Documents
Z266086
Sigma-Aldrich
Cuve de séchage pour CCM
provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
Description générale
La sytème de stockage en acrylique permet de visualiser les plaques CCM stockées en conditions déssicantes. Permet de stocker jusqu′à 24 plaques (20 x20cm). Les plaques doivent souvent être séchées avant le stockage afin d′obtenir des résultats optimaux