Z243914
Chambre de développement circulaire CCM Aldrich
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
Synonyme(s) :
Cylindrical TLC tank
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × H
6.5 cm × 21.0 cm
Catégories apparentées
Description générale
Peuvent être utilisées comme chambre de coloration. En verre avec couvercle. Sa taille compacte permet une bonne visibilité des plaques et une utilisation minime de solvant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange