Z177911
Scienceware® chemical spoons
L 15 cm
Synonyme(s) :
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H36729-0015
Longueur
15 cm
Taille de l'extrémité en cuillère
0.5 mL , small
2.0 mL , large