Z177458
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 200 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F367530000
Taille du bol
127 mm × 51 mm × 51 mm
Capacité
200 mL
Taille de la poignée
65 mm
Catégories apparentées
Description générale
Molded, natural color.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP