Key Documents
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F367480000
Taille du bol
76 mm × 40 mm × 29 mm
Capacité
50 mL
Taille de la poignée
100 mm
Description générale
Molded, natural color.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP