Key Documents
Z169641
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® Séries-E
output8 W, AC/DC input 230 V AC
Synonyme(s) :
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
Sortie
(This product is supplied with an EU plug)
8 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid