WHA68782502
Filtres seringues GD/X Whatman®
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
polypropylene membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
glass fiber prefilter
Conditionnement
pk of 150 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
Diamètre
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet