WHA68781304
Filtres seringues GD/X Whatman®
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z277320, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene housing
polypropylene membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
glass fiber prefilter
Conditionnement
pk of 150 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Whatman 6878-1304
Whatman Article No. 28420520 (US reference)
Diamètre
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet