WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Synonyme(s) :
Z753246
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass microfiber
Conditionnement
pk of 1
Fabricant/nom de marque
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
Capacité
200 mL , reservoir
200 mL
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm