WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass microfiber
Caractéristiques
Replacement 210 mL Reservoir
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Diamètre
70 mm
Diam. du filtre
70 mm
Volume
400 mL
Capacité
210 mL