W527211
Butyric anhydride
98%
Synonyme(s) :
Butanoic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.45 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 79.5 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
535 °F
Limite d'explosivité
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−75-−66 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
butter
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter