W505005
Diethyl maleate
≥96%, FG
Synonyme(s) :
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Densité de vapeur
5.93 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 14 °C)
Pureté
≥96%
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; fruity; citrus
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Clé InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter