Key Documents
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
2,4-Lutidine, 2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro FEMA:
4389
Numéro Beilstein :
1506
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro Flavis :
14.104
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
smoky; phenolic
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup