Principaux documents
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Numéro FEMA:
3633
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10682
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.805
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥98%
Contient
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
292-297 °C (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; honey; floral
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves