Principaux documents
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro FEMA:
3295
Numéro Beilstein :
1721790
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10127
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.010
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Pureté
99%
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Autres remarques
A mixture of 4 stereoisomers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable