Key Documents
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
212-082-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
303 °C
Solubilité
83.9 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable