Key Documents
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Synonyme(s) :
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro FEMA:
3242
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
530
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.042
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5185 (lit.)
Point d'ébullition
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves