340367
(1R)-(−)-Nopol
98%
Synonyme(s) :
(−)-Nopol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol, 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
viscous liquid
Activité optique
[α]24/D −37°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
230-240 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup