W283207
Acide palmitique
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
palm oil
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Pureté
≥98%
Forme
solid
Point d'ébullition
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.00005 g/L at 20 °C
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint; fatty
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C