W270036
Methyl cyclopentenolone hydrate
natural, 99%, FG
Synonyme(s) :
Methyl cyclopentenolone hydrate, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione hydrate, Cyclotene hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
99%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
104-108 °C
Solubilité
ethanol: soluble
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
caramel; maple
Chaîne SMILES
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
Clé InChI
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable