W242101
Ethyl 2-aminobenzoate
≥96%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl anthranilate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.7 (vs air)
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
Point d'ébullition
129-130 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
13-15 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
blossom; grape; sweet
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2,10H2,1H3
Clé InChI
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter