B21805
Dibenzyl disulfide
98%
Synonyme(s) :
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves