Principaux documents
T241660
(2S)-2-AMINO-5-[(TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO]PENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.282
Numéro MDL:
Autres remarques