Key Documents
T208906
6,7-DITERT-BUTYL-3-OXABICYCLO[3.2.0]HEPT-6-ENE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.314
Numéro MDL:
Autres remarques