SYNF301950
Synthware™ single-neck round-bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware F301950, glass round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F301950
Capacité
50 mL
50 mL