Principaux documents
SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Caractéristiques
plain neck
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
1200/04M
SciLabware
Hauteur
240 mm
Diam. du bulbe
58 mm
Capacité
100 mL
100 mL
Col, D.I. × D.E.
17 mm × 22 mm
Description générale
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.