DWK213902402
DURAN® measuring cylinder with blue scale ring graduations and hexagonal base
glass, cylinder capacity (100 mL), class A, with certificate
Synonyme(s) :
213902402
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A with certificate
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213902402
Capacité du cylindre
(100 mL)