Key Documents
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Clé InChI
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable