Principaux documents
S940097
3-AMINO-4-CYANO-2-HEXYL-7-NITRO-1(2H)-ISOQUINOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.347
Numéro MDL:
Autres remarques