Key Documents
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
Synonyme(s) :
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
345-350 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
Clé InChI
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable