S4007
Sodium iodate
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Densité
4.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Application
- NaIO3/neutral Al2O3 catalytic system is used to synthesize a variety of aromatic, aliphatic, and alicyclic disulfides via oxidation of the corresponding thiols.
- NaIO3/Na2SO3/HCl is used in the preparation of 2-amino-1-iodonaphthalene by iodination of 2-naphthylamine.
- NaIO3/acetic anhydride or glacial acetic acid is used in aromatic oxidative iodination reactions.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges