Principaux documents
S350648
4-HYDROXYAZOBENZENE-4'-SULFONIC ACID, DISODIUM SALT DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2Na2O5S
Poids moléculaire :
340.268
Numéro MDL:
Autres remarques