Principaux documents
S247502
ADAMANTAN-2-YLMETHYL-DIMETHYL-AMINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H24ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.796
Numéro MDL:
Autres remarques